Läs mer
3M™ TR-300 och TR-600 PAPR batteripaket
Produktkod. 15549305 Handla allt 3M Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Versaflo TR-300 PAPR Series
Versaflo TR-600 PAPR-serien
Färg:
Blå, grå
Black
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
Batteritid:
4 to 6 hr.
8 till 18 timmar.
8 to 12 hr.
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Färg unitSize Batteritid
15549305 Versaflo TR-600 PAPR-serien Blå, grå Varje -
11793896 Versaflo TR-300 PAPR Series Black Varje 4 to 6 hr.
11703906 Versaflo TR-300 PAPR Series Svart Varje 8 to 12 hr.
15589255 Versaflo TR-600 PAPR-serien Blå, grå Varje 8 till 18 timmar.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 15549305 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000144501
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Välj från ett urval av uppladdningsbara litiumjonbatterier för PAPR-systemen TR-300 eller TR-600.
  • Uppladdningsbara batteripaket
  • Litiumjon
  • Lång drifttid för filter och patroner
Batteripaket måste användas i enlighet med användarinstruktionerna, varningarna och begränsningarna som medföljer varje produkt
Uppfyllande
NIOSH godkänd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batterityp litiumjon
Färg Blå, grå
Produkttyp Batteripaket
För användning med (applikation) Strömförsörjning för PAPR-system
För användning med (utrustning) Versaflo TR-600 PAPR-serien
Modell TR-630
Uppladdningstid <3 hr.
Vikt (engelska) 2 lb.
Vikt (metrisk) 0.918 kg