Läs mer
3M™ TR-300 och TR-600 PAPR batteripaket
Handla allt 3M Produkter
För användning med (utrustning):
Versaflo TR-300 PAPR Series
Versaflo TR-600 PAPR-serien
Batteritid:
4 to 6 hr.
8 till 18 timmar.
8 to 12 hr.
Färg:
Blå, grå
Black
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Rechargeable battery packs
- Lithium Ion
- Long run time for filters and cartridges
Battery packs must be used in accordance with the user instructions, warnings and limitations accompanying each product
Uppfyllande
NIOSH godkänd.
Specifikationer
Specifikationer
| Batteritid | 4 to 6 hr. |
| Batterityp | Lithium-ion |
| Färg | Black |
| Produkttyp | Battery Pack |
| För användning med (applikation) | Supplying power for PAPR systems |
| För användning med (utrustning) | Versaflo TR-300 PAPR Series |
| Modell | TR-330 |
| Uppladdningstid | <3 hr. |
| Vikt (engelska) | 2 lb. |
| Vikt (metrisk) | 0.918 kg |