Läs mer
3M™ PELTOR™ Svetsning hörselskydd, bakom-huvudet
Produktkod. 15709867 Handla allt 3M Produkter
Change view
Noise Reduction Rating (NRR):
17 dB
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Noise Reduction Rating (NRR) Förpackningsstorlek
15709867 17 dB Paket med 10
1 options
Produktkod. 15709867 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000103787
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8215.00 SEK
    4147.66 SEK / Paket med 10
    Save 4067.34 SEK
    49% Av
Beräknad leverans: 18-12-2026
Designad för att leverera bekväma hörselskydd i en mängd olika svetsmiljöer, PELTOR™ bakom-huvudet hörselkåpor är för användning med 3M™ svetshjälmar.
  • H505B hörselkåpa lågprofildesign passar bekvämt under de flesta svetshjälmar särskilt 3M™ Speedglas™ 9100-serien
  • Huvudband med tråd ger komfort under långvarig användning
  • Öronkåporna lutar för att säkerställa anpassad passform
  • Tvåpunktsupphängning för balanserad tryckfördelning
  • Halvmjuk koppyta minimerar repljudöverföring
Uppfyllande
3M™ produkter måste användas i enlighet med OSHA-föreskrifter och användarinstruktioner, varningar och begränsningar som medföljer varje produkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI S3.1974 Ja
CSA Z94.2 Klass B
Färg på kudden Svart
För användning med (utrustning) 3 M™ Speedglas™ 9100-serien och andra svetshjälmar
Pannbandsmaterial Tråd
Pannbandskudde Nej
För användning med (applikation) Slipning, Maskindrift, Svetsning
Modell H505B
Noise Reduction Rating (NRR) 17 dB
Färg på pannband Silver
Dielektrisk Nej
Stil Bakom-huvudet