Läs mer
3M™ PELTOR™ Hygienkit för X-seriens hörselkåpor
Produktkod. 13439928 Handla allt 3M Produkter
Change view
Modell:
HYX1
HYX2
HYX3
HYX4
HYX5
För användning med (utrustning):
PELTOR™ X1 hörselkåpor
PELTOR™ X2 hörselkåpor
PELTOR™ X3 Ear Muffs
PELTOR™ X4 hörselkåpor
PELTOR™ X5 hörselkåpor
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell För användning med (utrustning) unitSize
13439928 HYX1 PELTOR™ X1 hörselkåpor Varje
13449928 HYX2 PELTOR™ X2 hörselkåpor Varje
13459928 HYX3 PELTOR™ X3 Ear Muffs Varje
13469928 HYX4 PELTOR™ X4 hörselkåpor Varje
13479928 HYX5 PELTOR™ X5 hörselkåpor Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 13439928 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000104045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00 SEK
    100.66 SEK / Paket med 1
    Save 70.34 SEK
    41% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
3M™ PELTOR™ Hygiene Kit innehåller utbytbara öronkuddar och skumfoder för X-seriens hörselkåpor
  • Hygiensatser består av ett par ersättningskuddar och skuminlägg för 3M™ PELTOR™ X-serien hörselkåpor (X1, X2, X3, X4, X5)
  • 3M rekommenderar att du byter ut hörselkuddar och skuminlägg var sjätte månad eller när de blir skadade.
  • Satsen är förpackade med 10 st.
Uppfyllande
3M™ produkter måste användas i enlighet med OSHA-föreskrifter och användarinstruktioner, varningar och begränsningar som medföljer varje produkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg på kudden Svart
För användning med (utrustning) PELTOR™ X1 hörselkåpor
För användning med (applikation) Montering, blästring, rengöring, rivning, el, anläggningsunderhåll, slipning, maskindrift, målning, slipning, svetsning
Modell HYX1
Produkttyp Hygien kit
Dielektrisk Ja