Läs mer
3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI-headset
Produktkod. 17192139 Handla allt 3M Produkter
Change view
Modell:
MT15H7P3EWS6-111
Stil:
Halslinning
Noise Reduction Rating (NRR):
24 dB
Produktkod. Modell Stil Noise Reduction Rating (NRR)
17192139 MT15H7P3EWS6-111 Halslinning 24 dB
1 options
Produktkod. 17192139 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100195976
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12515.00 SEK
    9407.95 SEK / Paket med 1
    Save 3107.05 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
PELTOR™ WS™ ProTac XPI Headset integrerar hörselskydd, Bluetooth™ kommunikation och en brusreducerande talmikrofon för att leverera en trådlös, handsfree skyddande kommunikationslösning.
  • Skyddande kommunikationslösning för handsfree, tydlig kommunikation i bullriga miljöer
  • Bluetooth™ multipoint-teknik för samtidig, trådlös anslutning till två enheter
  • Miljölyssningsteknik hjälper arbetare att höra ljud i låga ljudinställningar
  • Vatten- och dammsäker brusreducerande mikrofon (IP68) för tydlig talöverföring
  • FLX2 extra port och en PTT-knapp på öronkåpan möjliggör en trådbunden anslutning till en mängd olika 2-vägsradioapparater. (endast -111 modeller)
  • Ljusgul färg för ökad synlighet
  • Bekväm för bärbarhet hela dagen
Uppfyllande
3M™ hörselkåpor måste användas i enlighet med OSHA-reglerna och användarinstruktionerna, varningarna och begränsningarna som medföljer varje produkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Ljusgul
ANSI S3.1974 Ja
Färg på kudden Svart
För användning med (utrustning) Kompatibla radiomärken inkluderar Icom, Kenwood , Motorola , Sepura
För användning med (applikation) Miljöer med högt buller inklusive flygplatser, flyg, konstruktion, allmän tillverkning, markdrift, industriellt underhåll och processindustrier
Hög synlighet Ja
Modell MT15H7P3EWS6-111
Par per paket 1 st.
Noise Reduction Rating (NRR) 24 dB
Produkttyp ProTach XPI Headset
Dielektrisk Nej
Stil Halslinning