Läs mer
3M™ Kvalitativt tillbehör till passningstestsats
Produktkod. p-3147995 Handla allt 3M Produkter
Change view
För användning med (applikation):
Kvantitativ passformstestning
Provide secure hood environment
Used to check face-to-respirator seal on any particulate respirator or gas/vapor respirator with a particulate filter
Produkttyp:
Collar
Montera testadapter
Nebulizer
Respirator Test Hood
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 3
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (applikation) Produkttyp unitSize
12993731 Provide secure hood environment Collar Varje
15749767 Used to check face-to-respirator seal on any particulate respirator or gas/vapor respirator with a particulate filter Respirator Test Hood Paket med 2
12973731 Used to check face-to-respirator seal on any particulate respirator or gas/vapor respirator with a particulate filter Nebulizer Paket med 3
15135157 Kvantitativ passformstestning Montera testadapter Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12993731 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000051789
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För användning med 3M™ Kvalitativ tillpassningstestutrustning
  • Test kits and accessories designed to help your organization meet OSHA fit testing requirements for respirators
  • The products can be used to check face-to-respirator seal on any particulate respirator or gas/vapor respirator with a particulate prefilter
  • 3M Catalog# 601, FT-13, FT-14, FT-15
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Collar
Certifikat och efterlevnad OSHA
För användning med (applikation) Provide secure hood environment
För användning med (utrustning) Qualitative fit test apparatus FT10 and FT30
Modell FT-15