Läs mer
3M™ Versaflo™ TR-300 / Speedglas™ TR-300 SG PAPR tillbehör, luftflödesindikator
Produktkod. 11733916 Handla allt 3M Produkter
:
Luftflödesindikator
Produktkod. 11733916
Brand: 3M™ 7000103967
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
TR-971 luftflödesindikator kan användas för att bekräfta luftflödesnivåerna i TR-600-serien PAPR. TR-971 är designad för att möjliggöra testning vid olika höjder och temperaturer inom PAPR-systemets driftsområde.
TR-971 luftflödesindikator kan användas för att bekräfta luftflödesnivåerna i TR-600-serien PAPR. TR-971 är designad för att möjliggöra testning vid olika höjder och temperaturer inom PAPR-systemets driftsområde. Se användarinstruktionerna för detaljer om hur du använder TR-971.
  • Vortemp Luftvärmeventil
  • ADF ingår ej
  • 3M Katalog# TR-970
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Luftflödesindikator
För användning med (applikation) Idealisk för att bekräfta luftflödesnivåer och för att möjliggöra testning vid olika höjder och temperaturer inom driftområdet för det motordrivna luftrenande respiratorsystemet
För användning med (utrustning) Versaflo TR-300, Speedglas TR-300 SG PAPR-system
Modell TR-970