Läs mer
3M™ Versaflo™ Luftflödesjusteringsskydd för Premium-huvudupphängning
Produktkod. 11745284 Handla allt 3M Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Premium huvudupphängning S-950
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11745284 Premium huvudupphängning S-950 Varje
1 options
Produktkod. 11745284 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000000157
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00 SEK
    120.89 SEK / Paket med 1
    Save 41.11 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Lock används för att justera läget för luftflödet i huven genom att fästa i änden av andningsslangen. För användning med S-950 Premium Head Suspension.
  • För användning med S-950 Premium Head Suspension
  • Ringen är fäst vid änden av andningsslangen och låter användaren justera luftflödets placering i huven
  • 3M Katalognummer S-955
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad OSHA
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Kåpa för luftflödesjustering
För användning med (utrustning) Premium huvudupphängning S-950
Modell S-955