Läs mer
3M™ Versaflo™ Peel-Off Visirkåpa för stor huva och huvudskydd i S-serien
Produktkod. 15759017 Handla allt 3M Produkter
Change view
Peel-off visirskydd; Medium/Large
Produktkod.
15759017 Peel-off visirskydd; Medium/Large
1 options
Produktkod. 15759017 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000042683
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.00 SEK
    356.56 SEK / Paket med 10
    Save 203.44 SEK
    36% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Peel-off visirskydd skyddar huvor och huvudskydd från föroreningar och repor. Endast för användning med stora enheter.
  • Transparent överdrag till huven
  • Skydda mot föroreningar och repor
  • 3M Katalog# S-920L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Linsskydd
Storlek Betydande
För användning med (applikation) Skyddar visiret från föroreningar och repor
För användning med (utrustning) Stora huvudskydd och huvar, S133L, S133LB, S333L, S433L, S533L
Modell S-920 L