Läs mer
3M™ Versaflo™ Peel-Off Visirkåpa för S-seriens huvmontering
Produktkod. 15789627 Handla allt 3M Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
S-serien huvar och huvudskydd
Förpackningsstorlek:
10 par
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15789627 S-serien huvar och huvudskydd 10 par
1 options
Produktkod. 15789627 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000000156
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.00 SEK
    371.27 SEK / Paket med 10
    Save 188.73 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 22-01-2027
Peel-off visirskydd är för användning med S-seriens huvar och huvudskydd för att skydda mot föroreningar och repor.
  • Transparent överdrag till huven
  • Skydda mot föroreningar och repor
  • 3M Katalog# S-922
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Linsskydd
För användning med (applikation) Skyddar visiret från föroreningar och repor
För användning med (utrustning) S-serien huvar och huvudskydd
Modell S-922