Läs mer
3M™ Spectacle Kits for 7000 Series Full Facepiece Respirators
Handla allt 3M Produkter
:
Spectacle Kit
Beskrivning
- Permits the wearer to use corrective lenses and to make position adjustment that is most comfortable.
- 3M Catalog# 7925/7925-AM
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Spectacle Kit |
| För användning med (applikation) | Demolition, facility maintenance, grinding, sanding, welding |
| För användning med (utrustning) | Full facepiece 7000 series |
| Modell | 7925/7925-AM |