Läs mer
3M™ Versaflo™ Flamsäker ansiktstätning för M-100 och M-300 serier PAPR
Produktkod. 15710078 Handla allt 3M Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Versaflo™ M-100 och M-300-serien
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15710078 Versaflo™ M-100 och M-300-serien Paket med 5
1 options
Produktkod. 15710078 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100137903
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2280.00 SEK
    1410.80 SEK / Paket med 5
    Save 869.20 SEK
    38% Av
Beräknad leverans: 23-12-2026
För användning med M-100- och M-300-seriens PAPR-system.
  • Material: Flamsäker polyester
  • 3M Katalognummer M-937
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Återanvändbar
Material Polyester
Produkttyp Ansiktsförsegling
För användning med (applikation) Städning, El, Anläggningsunderhåll, Målning, Slipning, Svetsning
För användning med (utrustning) Versaflo™ M-100 och M-300-serien
Inkluderar 4-punkts textilband, visir
Modell M-937