Läs mer
3M™ Versaflo™ Kraftig andningsslang av neoprengummi
Produktkod. 11773896 Handla allt 3M Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Versaflo™ TR-300-serien PAPR
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11773896 Versaflo™ TR-300-serien PAPR Varje
1 options
Produktkod. 11773896 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100069524
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2420.00 SEK
    1509.70 SEK / Paket med 1
    Save 910.30 SEK
    37% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
Andningsslang av värmebeständigt neoprengummimaterial för tuffa applikationer.
  • Hög hållbart andningsrör som är lätt att torka av
  • Quick release svivel möjliggör enhandsanslutning och frigöring.
  • Kompatibel med alla 3M™ Versaflo™ Headtops och lufttillförselenheter
  • Storlek: 840 mm
  • 3M Katalog# BT-40
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Neopren
Produkttyp Andningsslang
För användning med (applikation) Montering, anläggningsunderhåll, slipning, maskindrift, målning, slipning
För användning med (utrustning) Versaflo™ TR-300-serien PAPR
Modell BT-40