Läs mer
3M™ Versaflo™ Längdjusterande andningsslang
Produktkod. 11854564 Handla allt 3M Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Versaflo™ TR-300-serien PAPR
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11854564 Versaflo™ TR-300-serien PAPR Varje
1 options
Produktkod. 11854564 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100006955
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1510.00 SEK
    888.44 SEK / Paket med 1
    Save 621.56 SEK
    41% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har en flexibel spiral som anpassas till lämplig längd för den individuella bäraren.
  • QRS (Quick Release Swivel) andningsslangar möjliggör snabb och enkel anslutning
  • Uppfyller högre krav på andningsprestanda med 3M™ headtops
  • En speciell flamskyddad hylsa förlänger rörets livslängd och skyddar den från flygande gnistor
  • Engångsskydd för andningsslang är tillgängligt för att underlätta rengöring och dekontaminering
  • 3M Katalog# BT-30
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Andningsslang
För användning med (applikation) Montering, anläggningsunderhåll, slipning, maskindrift, målning, slipning
För användning med (utrustning) Versaflo™ TR-300-serien PAPR
Modell BT-30