Läs mer
3M™ Versaflo™ M-400-serien PAPR innerkrage
Produktkod. 15770068 Handla allt 3M Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
M-400 hjälmskydd
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15770068 M-400 hjälmskydd Varje
1 options
Produktkod. 15770068 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100137832
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    819.00 SEK
    569.37 SEK / Paket med 1
    Save 249.63 SEK
    30% Av
Beräknad leverans: 23-12-2026
Innerkrage dras in i alla Versaflo™ M-Series höljer och ger en bekväm andningsskydd för hjälmar i M-400-serien.
  • M-444 Inner Collar är en obligatorisk del av ett M-400-system.
  • 3M Katalog# M-444
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Inre krage
För användning med (applikation) Städning, El, Anläggningsunderhåll, Målning, Slipning, Svetsning
För användning med (utrustning) M-400 hjälmskydd
Modell M-444