Läs mer
3M™ Versaflo™ M-400-serien PAPR Ytterhölje
Produktkod. 15700078 Handla allt 3M Produkter
Change view
Stil:
Flambeständig
Hög hållbarhet
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stil Förpackningsstorlek
15700078 Flambeständig Varje
15790068 Hög hållbarhet Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15700078 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100137850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3035.00 SEK
    2128.38 SEK / Paket med 1
    Save 906.62 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Ytterhöljen är reservdelar för användning med M-400 hjälmar.
  • M-446 Ytterhölje är ett bekvämt ytterhölje med låg luddighet för 3M™ Versaflo M-400 hjälmar
  • Tillverkad av Nomex , M-447 Ytterhölje är ett flamsäkert ytterhölje för 3M™ Versaflo M-400 hjälmar
  • Tillverkad av Cordura Nylon , M-448 Ytterhölje är ett ytterhölje med hög hållbarhet för 3M™ Versaflo M-400 hjälmar
  • 3M Katalognummer M-445, M-446, M-447, M-448
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tilldelad skyddsfaktor (APF) 1,000
Material Nomex
Produkttyp Ytterhölje
För användning med (applikation) Städning, el, anläggningsunderhåll, målning, slipning, svetsning
För användning med (utrustning) M-400 hjälm
Modell M-447
Stil Flambeständig