Läs mer
3M™ Versaflo™ Obelagt visir för M-Series PAPR
Produktkod. 15779727 Handla allt 3M Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
M-serien PAPR
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15779727 M-serien PAPR Paket med 5
1 options
Produktkod. 15779727 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000042917
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2885.00 SEK
    1851.76 SEK / Paket med 5
    Save 1033.24 SEK
    35% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 25-11-2026
Ger ytterligare stänkskydd av smält metall M-Series Headtops
  • Ger ytterligare stänkskydd av smält metall M-Series Headtops
  • 3M Katalognummer M-925
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) M-serien PAPR
För användning med (applikation) Städning, el, anläggningsunderhåll, målning, slipning, svetsning
Inkluderar En m-921 visirpackning
Material Polykarbonat
Modell M-925
Produkttyp Standard visir