Läs mer
3M™ Versaflo™ Tillhandahållen luftkylventilmontering, V-100E
Produktkod. 31605233 Handla allt 3M Produkter
Change view
Produkttyp:
Kylventilmontering
Produktkod. Produkttyp
31605233 Kylventilmontering
1 options
Produktkod. 31605233 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100341417
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13395.00 SEK
    8292.38 SEK / Paket med 1
    Save 5102.62 SEK
    38% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
V-seriens luftregulatorer ger bekvämt och kostnadseffektivt andningsskydd för användning hela dagen.
  • Luftandningsskydd med tillförsel ger förbättrade funktioner jämfört med traditionellt andningsskydd.
  • Erbjud alternativ för att kyla eller värma inkommande luft med specifika ventiler för ökad komfort.
  • Kräver en ren luftkälla, såsom anläggningsluftsystem eller flaskluft, för drift.
  • Leverera ren, andningsbar luft till olika kompatibla huvor och hjälmar.
  • Designad för lågt underhåll och pålitlig prestanda i krävande miljöer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart
Produkttyp Kylventilmontering
Storlek En storlek