Läs mer
3M™ Versaflo™ Aggregat luftvärmeventil, V-200E
Produktkod. 31605234 Handla allt 3M Produkter
Change view
Produkttyp:
Värmeventilmontering
Produktkod. Produkttyp
31605234 Värmeventilmontering
1 options
Produktkod. 31605234 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100340967
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17615.00 SEK
    10903.16 SEK / Paket med 1
    Save 6711.84 SEK
    38% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Tillförselluftsvärmeventilen ger uppvärmt luftflöde för komfort i kalla miljöer samtidigt som den säkerställer pålitligt andningsskydd.
  • Erbjuder en bekväm andningsväg för arbetare i kalla och utmanande miljöer.
  • Värmer tryckluften med upp till 28 °C för att öka användarkomforten.
  • Kompatibel med ett brett utbud av 3M huvudtoppar, inklusive huvor och hjälmar.
  • Möjliggör enkel konfiguration baserat på miljö, föroreningar och personliga preferenser.
  • Har justerbar luftflödeskontroll för att anpassa värmenivåerna.
  • Lämplig för användning inom tillverkning, byggnation och andra krävande industrier.
  • Hjälper till att förbättra arbetarnas säkerhet och övergripande komfort vid längre användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart
Produkttyp Värmeventilmontering
Storlek En storlek