Läs mer
3M™ Versaflo™ Tillförsel av luftregulator, V-500E
Produktkod. 31605235 Handla allt 3M Produkter
Change view
Produkttyp:
Justerbar regulator
Produktkod. Produkttyp
31605235 Justerbar regulator
1 options
Produktkod. 31605235 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100342003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9345.00 SEK
    5783.12 SEK / Paket med 1
    Save 3561.88 SEK
    38% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
V-500E-seriens luftregulator ger pålitligt andningsskydd med justerbar luftflöde och kontinuerlig tryckluft för komfort och hållbarhet i tuffa miljöer.
  • 3M™ Versaflo™ Supply Air Respirator System V-500E-serien ger pålitligt andningsskydd och komfort för arbetare i olika industriella miljöer.
  • Levererar ett kontinuerligt luftflöde från en tryckluftskälla, vilket säkerställer en jämn och jämn lufttillförsel.
  • Kompatibel med ett brett utbud av 3M huvudtoppar, inklusive huvor och hjälmar, för flexibel och mångsidig användning.
  • Har justerbar luftflödeskontroll, vilket gör det möjligt för användare att anpassa luftflödet efter sina specifika behov och komfortpreferenser.
  • Erbjuder effektivt skydd mot luftburna föroreningar för ökad arbetsplatssäkerhet.
  • Lämplig för industrier som tillverkning, byggnation och kemisk bearbetning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Plast
Produkttyp Justerbar regulator