Läs mer
3M™ Versaflo™ Tungindustrisats för medföljande luftregulator, V-500E-HIK
Produktkod. 31605229 Handla allt 3M Produkter
Change view
Produkttyp:
Regulator för luftmatning
Produktkod. Produkttyp
31605229 Regulator för luftmatning
1 options
Produktkod. 31605229 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100341359
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22840.00 SEK
    14137.20 SEK / Paket med 1
    Save 8702.80 SEK
    38% Av
Beräknad leverans: 12-11-2026
Tungindustrikit för luftregulatorn erbjuder kontinuerligt tryckluftflöde med justerbar styrning för hållbart och bekvämt andningsskydd.
  • Levererar ett kontinuerligt luftflöde från en tryckluftskälla för att säkerställa en jämn och jämn tillförsel.
  • Kompatibel med ett brett utbud av 3M huvudtoppar, inklusive huvor och hjälmar, och erbjuder mångsidighet för flera användningsområden.
  • Har justerbar luftflödeskontroll, vilket gör det möjligt för användare att anpassa luftflödet efter sina individuella behov och preferenser.
  • Utformad för att skydda mot luftburna föroreningar för ökad säkerhet och prestanda.
  • Idealisk för användning inom industrier som tillverkning, byggnation och kemisk bearbetning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Plast
Produkttyp Regulator för luftmatning