Läs mer
3M™ Versaflo™ Lack med luftregulator för motorhuv, V-500E-PHK
Produktkod. 31605230 Handla allt 3M Produkter
Change view
Produkttyp:
Regulator för luftmatning
Produktkod. Produkttyp
31605230 Regulator för luftmatning
1 options
Produktkod. 31605230 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100342201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16295.00 SEK
    10085.31 SEK / Paket med 1
    Save 6209.69 SEK
    38% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
V-500E-seriens luftregulator ger pålitligt andningsskydd med justerbar luftflöde och kontinuerlig tryckluft för komfort och hållbarhet i tuffa miljöer.
  • 3M™ Versaflo™ Luftrespiratorsystem V-500E-serien ger pålitligt andningsskydd och komfort för arbetare i olika industriella miljöer.
  • Levererar ett kontinuerligt luftflöde från en tryckluftskälla, vilket säkerställer en stadig och pålitlig lufttillförsel.
  • Kompatibel med ett brett utbud av 3M huvudtoppar, inklusive huvor och hjälmar, för mångsidig användning.
  • Har justerbar luftflödeskontroll, vilket gör det möjligt för användare att anpassa luftflödet efter individuella behov och preferenser.
  • Skyddar mot luftburna föroreningar för att öka säkerheten och prestandan.
  • Idealisk för användning inom industrier som tillverkning, byggnation och kemisk bearbetning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Plast
Produkttyp Regulator för luftmatning