Beskrivning
- Förfilter kan förlänga HE-filtrets livslängd genom att fånga upp stora partiklar som annars skulle täppa till HE-filtret
- 3M Katalog# TR-3600
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Förfilter |
| För användning med (utrustning) | Versaflo TR-300 PAPR |
| Modell | TR-3600 |
| Kvantitet | 10/Pk. |