Läs mer
3M™ Versaflo™ TR-600/800 PAPR tillbehör, rengöring och förvaringssats TR-653 / 37373 (AAD)
Produktkod. 15549265 Handla allt 3M Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
TR-600/TR-800 PAPR-system
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15549265 TR-600/TR-800 PAPR-system Varje
1 options
Produktkod. 15549265 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100035841
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1395.00 SEK
    858.28 SEK / Paket med 1
    Save 536.72 SEK
    38% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Innehåller
1 inloppsplugg och 2 tätningar, 1 uttagsplugg och 2 tätningar och 1 batterikontaktlock
Skyddar mot intern kontaminering under rengöring och förvaring.
  • Plugg och tätning för in- och utloppsöppningar på motor/fläkt i TR-600-serien
  • Lock för elektriska anslutningar av TR-630 eller TR-632 batteri
  • Motor/fläktproppar gör att motor/fläkt kan sänkas ned, sköljas under rinnande vatten eller tvättas i maskin
  • Pluggtätningar ska bytas ut efter 30 användningar eller när det visar sig vara skadade eller slitna
  • 3M Katalog# TR-653
Användningsområden:
Rekommenderad bransch: Hälsovård, Läkemedel, Applicering av bekämpningsmedel, Tungindustri, Djurbearbetning, Laboratorier, Kärnenergi, Tillverkning, Kosmetika, Farmaceutisk forskning och produktion, Återvinning, Allmän tillverkning, Torrfoder
Certifikat
NIOSH godkänd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Rengörings- och förvaringsplugg
För användning med (utrustning) TR-600/TR-800 PAPR-system
Inkluderar 1 inloppsplugg och 2 tätningar, 1 uttagsplugg och 2 tätningar och 1 batterikontaktlock
Modell TR-653
Kvantitet 1 st