Läs mer
3M™ Versaflo™ TR-600/800 Series PAPR Accessory, Battery Charger Cradle TR-640
Handla allt 3M Produkter
:
Battery Charger Cradle TR-640
Beskrivning
- Replacement part for TR-641 and TR-644 battery charger kits
- Holds TR-630 or TR-632 batteries
- Can be used on TR-944 4 station power supply
- 3M Catalog# TR-640
Applications:
Recommended Industry: Healthcare, Pharmaceutical, Heavy Industrial, Manufacturing, General Manufacturing
Certifikat
NIOSH godkänd
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Laddningsstation för en enhet |
| För användning med (utrustning) | TR-600/800 Series PAPR Systems |
| Modell | TR-640 |
| Antal hamnar | En |
| Kvantitet | 1/Cs. |