Läs mer
3M™ Versaflo™ TR-600-serien PAPR-tillbehör, luftflödesindikator TR-971
Produktkod. 15599265 Handla allt 3M Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Versaflo™ TR-600-serien PAPR-system
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15599265 Versaflo™ TR-600-serien PAPR-system Varje
1 options
Produktkod. 15599265 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100035846
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    506.00 SEK
    333.52 SEK / Paket med 1
    Save 172.48 SEK
    34% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 25-11-2026
Möjliggör bekräftelse av luftflödesnivåer för TR-600-serien PAPR.
  • Bekräftar fabrikskalibrering av luftflödet
  • Designad för att möjliggöra testning vid olika höjder och temperaturer inom PAPR-systemets driftsområde
  • Enkel att använda
  • Användningsområden:
    Rekommenderad bransch: Hälsovård, läkemedel, tung industri, tillverkning, allmän tillverkning
  • 3M Katalog# TR-971
Certifikat
NIOSH godkänd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Luftflödesindikator
För användning med (utrustning) Versaflo™ TR-600-serien PAPR-system
Modell TR-971
Kvantitet 1 st