Läs mer
3M™ Versaflo™ TR-600-serien PAPR-remmar och -förlängare
Produktkod. 15539305 Handla allt 3M Produkter
Change view
Produkttyp:
Bälte
För användning med (applikation):
Hälsovård, Läkemedel, Applicering av bekämpningsmedel, Djurbearbetning, Laboratorier, Kärnenergi, Kosmetika, Farmaceutisk forskning och produktion, Återvinning, Torrfoder
Hälsovård, avstängning, läkemedel, gjuterier, sanering, rivning, aggregat, träbearbetning, gjutning
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp För användning med (applikation) Förpackningsstorlek
15539305 Bälte Hälsovård, Läkemedel, Applicering av bekämpningsmedel, Djurbearbetning, Laboratorier, Kärnenergi, Kosmetika, Farmaceutisk forskning och produktion, Återvinning, Torrfoder Varje
15569255 Bälte Hälsovård, avstängning, läkemedel, gjuterier, sanering, rivning, aggregat, träbearbetning, gjutning Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15539305 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100222674
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2025.00 SEK
    1161.07 SEK / Paket med 1
    Save 863.93 SEK
    42% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Versaflo™ TR-600-serien PAPR
TR-626 Bälte med hög hållbarhet
  • Bekvämt bälte tack vare ergonomisk design
  • Hållbar konstruktion och lätt att använda
  • Läderkablar gör den lämplig för slipning
  • Del av TR-613N- och TR-616N-enheter, TR-600-HIK Ready-to-Use Kit
  • Rymmer midjestorlekar upp till 52 tum.
  • Tillämpningar: Hälsovård, avstängning, läkemedel, gjuterier, sanering, rivning, aggregat, träbearbetning, gjutning
  • Färg: Grå
  • TR-626X bältesförlängare
    • Bekväm på grund av ergonomisk design
    • Lättanvänd förlängare
    • Gör att TR-626-bältet kan bäras bekvämt när ytterligare bälteslängd behövs
    • Flera TR-626X bältesförlängare kan kopplas i serie
    • Applikationer: Sjukvård, avstängning, gjuterier, sanering, rivning, aggregat, träbearbetning, gjutning
    • Färg: Grå
    • TR-627 Easy Clean-bälte
      • Bekväm på grund av ergonomisk design
      • Lättanvänt bälte
      • Släta ytor gör det lättare att rengöra
      • Del av TR-614N och TR-617N-enheter, TR-600-ECK Ready-to-Use Kit
      • Rymmer midjestorlekar upp till 52 tum.
      • Tillämpningar: Hälsovård, läkemedel, applicering av bekämpningsmedel, djurförädling, laboratorier, kärnenergi, kosmetika, farmaceutisk forskning och produktion, återvinning, torrfoder
      • Färg: Grå
      • TR-627X bältesförlängare
        • Bekväm på grund av ergonomisk design
        • Lättanvänd förlängare
        • Gör att TR-627-bältet kan bäras bekvämt när ytterligare bälteslängd behövs
        • Flera TR-627X bältesförlängare kan kopplas i serie
        • Tillämpningar: Hälsovård, läkemedel, applicering av bekämpningsmedel, djurförädling, laboratorier, kärnenergi, kosmetika, farmaceutisk forskning och produktion, återvinning, torrfoder
        • Färg: Grå
        • 3M Katalognummer TR-626, TR-626X, TR-627, TR-627X
Certifikat
NIOSH godkänd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Grå
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Bälte
För användning med (applikation) Hälsovård, Läkemedel, Applicering av bekämpningsmedel, Djurbearbetning, Laboratorier, Kärnenergi, Kosmetika, Farmaceutisk forskning och produktion, Återvinning, Torrfoder
För användning med (utrustning) Versaflo™ TR-600-serien PAPR
Modell TR-627
Kvantitet 1 st