Läs mer
3M™ Versaflo™ TR-600-serien PAPR-remmar och -förlängare
Produktkod. p-4913075 Handla allt 3M Produkter
Produkttyp:
Bälte
För användning med (applikation):
Hälsovård, Läkemedel, Applicering av bekämpningsmedel, Djurbearbetning, Laboratorier, Kärnenergi, Kosmetika, Farmaceutisk forskning och produktion, Återvinning, Torrfoder
Hälsovård, avstängning, läkemedel, gjuterier, sanering, rivning, aggregat, träbearbetning, gjutning
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15569255
Brand: 3M™ 7100222675
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Versaflo™ TR-600-serien PAPR
TR-626 Bälte med hög hållbarhet
  • Bekvämt bälte tack vare ergonomisk design
  • Hållbar konstruktion och lätt att använda
  • Läderkablar gör den lämplig för slipning
  • Del av TR-613N- och TR-616N-enheter, TR-600-HIK Ready-to-Use Kit
  • Rymmer midjestorlekar upp till 52 tum.
  • Tillämpningar: Hälsovård, avstängning, läkemedel, gjuterier, sanering, rivning, aggregat, träbearbetning, gjutning
  • Färg: Grå
  • TR-626X bältesförlängare
    • Bekväm på grund av ergonomisk design
    • Lättanvänd förlängare
    • Gör att TR-626-bältet kan bäras bekvämt när ytterligare bälteslängd behövs
    • Flera TR-626X bältesförlängare kan kopplas i serie
    • Applikationer: Sjukvård, avstängning, gjuterier, sanering, rivning, aggregat, träbearbetning, gjutning
    • Färg: Grå
    • TR-627 Easy Clean-bälte
      • Bekväm på grund av ergonomisk design
      • Lättanvänt bälte
      • Släta ytor gör det lättare att rengöra
      • Del av TR-614N och TR-617N-enheter, TR-600-ECK Ready-to-Use Kit
      • Rymmer midjestorlekar upp till 52 tum.
      • Tillämpningar: Hälsovård, läkemedel, applicering av bekämpningsmedel, djurförädling, laboratorier, kärnenergi, kosmetika, farmaceutisk forskning och produktion, återvinning, torrfoder
      • Färg: Grå
      • TR-627X bältesförlängare
        • Bekväm på grund av ergonomisk design
        • Lättanvänd förlängare
        • Gör att TR-627-bältet kan bäras bekvämt när ytterligare bälteslängd behövs
        • Flera TR-627X bältesförlängare kan kopplas i serie
        • Tillämpningar: Hälsovård, läkemedel, applicering av bekämpningsmedel, djurförädling, laboratorier, kärnenergi, kosmetika, farmaceutisk forskning och produktion, återvinning, torrfoder
        • Färg: Grå
        • 3M Katalognummer TR-626, TR-626X, TR-627, TR-627X
Certifikat
NIOSH godkänd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Grå
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Bälte
För användning med (applikation) Hälsovård, avstängning, läkemedel, gjuterier, sanering, rivning, aggregat, träbearbetning, gjutning
För användning med (utrustning) Versaflo™ TR-600-serien PAPR
Modell TR-626
Kvantitet 1 st