Beskrivning
- Filterskyddet hjälper till att skydda patronen från fysisk skada.
- Lättanvänt lock möjliggör användning av förfilter och/eller gnistfångare.
- Tillåter att PAPR kan bäras genom saneringsduschar eller regn.
- Används även för att hålla TR-6600 förfilter eller TR-662 gnistskydd på plats.
- Rekommenderade industrier inkluderar hälsovård, läkemedel, tung industri, tillverkning.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | NIOSH |
| Färg | Grå |
| Produkttyp | Filterkåpa |
| För användning med (applikation) | Sjukvård, Läkemedel |
| För användning med (utrustning) | TR-6500 och TR-600 andningsskydd, TR-6600 förfilter och TR-662 gnistskydd |
| Modell | TR-6500FC |
| Kvantitet | 1 st |