Läs mer
3M™ Versaflo™ TR-600-serien PAPR-tillbehör, gnistskydd
Produktkod. 15589295 Handla allt 3M Produkter
Change view
Kvantitet:
2/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15589295 2/Cs. Paket med 2
1 options
Produktkod. 15589295 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100035845
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    408.00 SEK
    250.72 SEK / Paket med 2
    Save 157.28 SEK
    38% Av
Beräknad leverans: 07-12-2026
För användning med Versaflo™ TR-600-serien PAPR.
  • TR-662 gnistfångare används med alla TR-600-seriens filter och patroner
  • Skyddar TR-6000-seriens filter och patroner från potentiella skador på grund av gnistor
  • Fungerar som förfilter genom att fånga upp större partiklar som skulle belasta huvudfiltret
  • Flexibel applikation som TR-662 kan användas med TR-6600 förfilter
  • Minskar driftskostnaderna genom att förlänga livslängden för TR-6000-seriens filter och patroner
  • Färg: Silver
  • 3M Katalog# TR-662
Användningsområden:
Sjukvård
Certifikat
NIOSH godkänd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Silver
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Gnistfångare
För användning med (applikation) Sjukvård
För användning med (utrustning) Versaflo™ TR-600-serien PAPR-system
Modell TR-662
Kvantitet 2/Cs.