Beskrivning
- Hjälper till att skydda patronen från fysisk skada
- Håller TR-6600 förfilter eller TR-662 gnistskydd på plats
- Gör att PAPR kan bäras genom saneringsskurar eller regn
- Enkel att använda
- Rekommenderad bransch: Hälsovård, Läkemedel
- 3M Katalog# TR-6300FC
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Filterkåpa |
| För användning med (utrustning) | Bläckpatroner i TR-6300-serien |
| Modell | TR-6300FC |
| Kvantitet | 1 st |