Läs mer
3M™ Versaflo™ TR-serien PAPR-bälten
Produktkod. 11703916 Handla allt 3M Produkter
Change view
Material:
Läder
Polyester
Vinyl
Längd (engelska):
51,9 tum.
62,2 tum.
72,8 tum.
Längd (metrisk):
132 cm
158 cm
185 cm
För användning med (applikation):
Idealisk för varma partiklar
Standard arbetsmiljö
Tung arbetsmiljö
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Längd (engelska) Längd (metrisk) För användning med (applikation) Förpackningsstorlek
11703916 Vinyl 62,2 tum. 158 cm Tung arbetsmiljö Varje
11783906 Polyester 72,8 tum. 185 cm Standard arbetsmiljö Varje
11793906 Läder 51,9 tum. 132 cm Idealisk för varma partiklar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11703916 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000103973
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1495.00 SEK
    828.07 SEK / Paket med 1
    Save 666.93 SEK
    44% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
För användning med PAPR-system i TR-300-serien.
  • TR-325 är ett ekonomiskt, lättanvänt webbbälte för användning med 3M™ Versaflo™ TR-300 PAPR.
  • TR-326 är ett slitstarkt läderbälte för användning med 3M™ Versaflo™ TR-300 PAPR och Speedglas™ TR-300-SG PAPR.
  • TR-327 är ett bekvämt vinylbälte som är lätt att rengöra för användning med 3M™ Versaflo™/Speedglas™ TR-300 PAPR.
  • 3M Katalog# TR-325 , 3M Katalog# TR-326 , 3M Katalog# TR-327
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Disponibel Återanvändbar
Material Vinyl
Produkttyp Bälte
För användning med (applikation) Tung arbetsmiljö
För användning med (utrustning) Tr-300 Versaflo™ och Speedglas™ Motordrivet luftrenande andningsskydd
Modell TR-327
Längd (engelska) 62,2 tum.
Längd (metrisk) 158 cm