Läs mer
3M™ Versaflo™ TR-serien PAPR-bälten
Produktkod. p-4186959 Handla allt 3M Produkter
Material:
Läder
Polyester
Vinyl
Längd (engelska):
51,9 tum.
62,2 tum.
72,8 tum.
Längd (metrisk):
132 cm
158 cm
185 cm
För användning med (applikation):
Idealisk för varma partiklar
Standard arbetsmiljö
Tung arbetsmiljö
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11783906
Brand: 3M™ 7100006958
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med PAPR-system i TR-300-serien.
  • TR-325 är ett ekonomiskt, lättanvänt webbbälte för användning med 3M™ Versaflo™ TR-300 PAPR.
  • TR-326 är ett slitstarkt läderbälte för användning med 3M™ Versaflo™ TR-300 PAPR och Speedglas™ TR-300-SG PAPR.
  • TR-327 är ett bekvämt vinylbälte som är lätt att rengöra för användning med 3M™ Versaflo™/Speedglas™ TR-300 PAPR.
  • 3M Katalog# TR-325 , 3M Katalog# TR-326 , 3M Katalog# TR-327
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Återanvändbar
Material Polyester
Produkttyp Bälte
För användning med (applikation) Standard arbetsmiljö
För användning med (utrustning) Tr-300 Versaflo™ och Speedglas™ Motordrivet luftrenande andningsskydd
Modell TR-325
Längd (engelska) 72,8 tum.
Längd (metrisk) 185 cm