Läs mer
3M™ Versaflo™ TR-serien PAPR-tillbehör, gnistskydd
Produktkod. 15709897 Handla allt 3M Produkter
Change view
Kvantitet:
2/Cs.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15709897 2/Cs. Varje
1 options
Produktkod. 15709897 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000103970
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    195.00 SEK
    120.63 SEK / Paket med 1
    Save 74.37 SEK
    38% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 26-11-2026
När den är installerad inuti filterkåpan på TR-300 PAPR hjälper gnistfångaren TR-362 till att skydda HE-filtret och PAPR-enheten från skador på grund av gnistor eller andra heta material.
  • 3M Katalog# TR-362
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Gnistfångare
För användning med (applikation) Skyddar filtret och den drivna luftrenande respiratorenheten från skador på grund av gnistor eller andra heta material
För användning med (utrustning) Versaflo TR-serien PAPR-system
Modell TR-362
Kvantitet 2/Cs.