Läs mer
3N-Benzyloxycarbonyl 3-Amino-2,2-dimethylpropanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3N-Benzyloxycarbonyl 3-Amino-2,2-dimethylpropanamide |
| CAS | 666844-61-7 |
| Molekylformel | C13H18N2O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3-[(Benzyloxycarbonyl)amino]-2,2-di(methyl)propionamide, N-(3-Amino-2,2-dimethyl-3-oxopropyl)carbamic Acid Benzyl Ester, (3-Amino-2,2-dimethyl-3-oxopropyl)carbamic Acid Phenylmethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N2O3/c1-13(2,11(14)16)9-15-12(17)18-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3,(H2,14,16)(H,15,17) |
| LEDER | CC(C)(CNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)N |
| IUPAC-namn | benzyl N-(3-amino-2,2-dimethyl-3-oxopropyl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.29 |
| Formel vikt | 250.1317 |