Läs mer
(3R,11bR)-Tetrabenazine, TRC
Produktkod. 30413904
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30413904 25 mg
1 options
Produktkod. 30413904 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT28401525MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3R,11bR)-Tetrabenazine
CAS 1026016-83-0
Molekylformel C19H27NO3
Kvantitet 25 mg
Synonym (3R,11bR)-1,3,4,6,7,11b-Hexahydro-9,10-dimethoxy-3-(2-methylpropyl)-2H-benzo[a]quinolizin-2-one, (+)-TBZ, (+)-Tetrabenazine, (3R,11bR)-TBZ
InChI formel InChI=1S/C19H27NO3/c1-12(2)7-14-11-20-6-5-13-8-18(22-3)19(23-4)9-15(13)16(20)10-17(14)21/h8-9,12,14,16H,5-7,10-11H2,1-4H3/t14-,16-/m1/s1
LEDER O=C1C[C@]2([H])C3=CC(OC)=C(C=C3CCN2C[C@H]1CC(C)C)OC
IUPAC-namn (3R,11bR)-9,10-dimethoxy-3-(2-methylpropyl)-1,3,4,6,7,11b-hexahydrobenzo[a]quinolizin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 317.42
Formel vikt 317.1991