Läs mer
(3R)-2,3-Dihydro-3-(2-propyn-1-ylamino)-1H-inden-1-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3R)-2,3-Dihydro-3-(2-propyn-1-ylamino)-1H-inden-1-one |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO/c1-2-7-13-11-8-12(14)10-6-4-3-5-9(10)11/h1,3-6,11,13H,7-8H2/t11-/m1/s1 |
| Formel vikt | 185.0841 |
| Procent renhet | >95% |