Läs mer
(3R)-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-1-pyrrolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3R)-3-(((1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)-1-pyrrolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester-d4 |
| CAS | 2714417-22-6 |
| Molekylformel | C15H27D4NO3Si |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H31NO3Si/c1-14(2,3)18-13(17)16-10-9-12(11-16)19-20(7,8)15(4,5)6/h12H,9-11H2,1-8H3/t12-/m1/s1/i10D2,11D2 |
| LEDER | O=C(OC(C)(C)C)N1C([2H])([2H])C[C@@H](O[Si](C)(C(C)(C)C)C)C1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | tert-butyl (R)-3-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)pyrrolidine-1-carboxylate-2,2,5,5-d4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 305.52 |
| Formel vikt | 305.23 |