Läs mer
(3R)-3-[[2-(1,3-Benzodioxol-5-ylcarbonyl)-1H-indol-3-yl]methyl]-1-methyl-2,5-piperazinedione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3R)-3-((2-(1,3-Benzodioxol-5-ylcarbonyl)-1H-indol-3-yl)methyl)-1-methyl-2,5-piperazinedione |
| CAS | 1220393-12-3 |
| Molekylformel | C22H19N3O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Tadalafil Impurity 112 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H19N3O5/c1-25-10-19(26)23-16(22(25)28)9-14-13-4-2-3-5-15(13)24-20(14)21(27)12-6-7-17-18(8-12)30-11-29-17/h2-8,16,24H,9-11H2,1H3,(H,23,26) |
| LEDER | CN1CC(=O)NC(Cc2c([nH]c3ccccc23)C(=O)c4ccc5OCOc5c4)C1=O |
| IUPAC-namn | 3-[[2-(1,3-benzodioxole-5-carbonyl)-1H-indol-3-yl]methyl]-1-methylpiperazine-2,5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 405.4 |
| Formel vikt | 405.1325 |