Läs mer
(3R)-3,6-Dihydro-2H-1,4-thiazine-3,5-dicarboxylic Acid 3-Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3R)-3,6-Dihydro-2H-1,4-thiazine-3,5-dicarboxylic Acid 3-Ethyl Ester |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO4S/c1-2-13-8(12)6-4-14-3-5(9-6)7(10)11/h6H,2-4H2,1H3,(H,10,11)/t6-/m0/s1 |
| Formel vikt | 217.0409 |