Läs mer
(3R)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic Acid, Mikromol™
Beskrivning
(3R)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3R)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic Acid |
| CAS | 936630-57-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | (3R)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H10 F3 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenebutanoic acid, β-amino-2,4,5-trifluoro-, (βR)-, (βR)-β-Amino-2,4,5-trifluorobenzenebutanoic acid, (3R)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10F3NO2/c11-7-4-9(13)8(12)2-5(7)1-6(14)3-10(15)16/h2,4,6H,1,3,14H2,(H,15,16)/t6-/m1/s1 |
| LEDER | N[C@@H](CC(=O)O)Cc1cc(F)c(F)cc1F |
| IUPAC-namn | (3R)-3-amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic acid |
| Visa mer |