missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(3R)-3-(Benzoylamino)-4-oxo-pentanoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3R)-3-(Benzoylamino)-4-oxo-pentanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1246820-00-7 |
| Molekylformel | C13H15NO4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15NO4/c1-9(15)11(8-12(16)18-2)14-13(17)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,8H2,1-2H3,(H,14,17)/t11-/m1/s1 |
| LEDER | COC(=O)C[C@@H](NC(=O)c1ccccc1)C(=O)C |
| IUPAC-namn | methyl (3R)-3-benzamido-4-oxopentanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.26 |
| Formel vikt | 249.1001 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?