Läs mer
(3R)-3-hydroxy-4,4-dimetyldihydrofuran-2(3H)-ett (Pantolakton), Mikromol™
Beskrivning
(3R)-3-hydroxy-4,4-dimetyldihydrofuran-2(3H)-ett (Pantolakton)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pantolactone |
| CAS | 599-04-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Pantolactone |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C6 H10 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | D-(-)-Pantolactone |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1 |
| LEDER | CC1(C)COC(=O)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | (3R)-3-hydroxy-4,4-dimetyloxolan-2-one |
| Visa mer |