Läs mer
(3R,3aR,6S,6aR)-3,6-Dimethoxyhexahydrofuro[3,2-b]furan, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3R,3aR,6S,6aR)-3,6-Dimethoxyhexahydrofuro[3,2-b]furan |
| CAS | 5306-85-4 |
| Molekylformel | C8H14O4 |
| MDL-nummer | MFCD00064828 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | CO[C@H]1CO[C@@]2([H])[C@]1([H])OC[C@H]2OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.19 |
| Procent renhet | 97% |