Läs mer
(3R,3aS,6aR)-Hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3R,3aS,6aR)-Hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-ol |
| CAS | 156928-09-5 |
| Molekylformel | C6H10O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | [3R-(3alpha,3abeta,6abeta)]-Hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-ol, 3R,3AS,6aR-Hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-ol, R,S,R-Bisfuran Alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O3/c7-5-3-9-6-4(5)1-2-8-6/h4-7H,1-3H2/t4-,5-,6+/m0/s1 |
| LEDER | O[C@H]1CO[C@H]2OCC[C@@H]12 |
| IUPAC-namn | (3aS,4R,6aR)-2,3,3a,4,5,6a-hexahydrofuro[2,3-b]furan-4-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.14 |
| Formel vikt | 130.063 |