missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(3R,3aS,6aR)-Hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-ol, TRC

Produktkod. 30404876
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30404876 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30404876 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH2910952.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (3R,3aS,6aR)-Hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-ol
CAS 156928-09-5
Molekylformel C6H10O3
Kvantitet 2.5 g
Synonym [3R-(3alpha,3abeta,6abeta)]-Hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-ol, 3R,3AS,6aR-Hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-ol, R,S,R-Bisfuran Alcohol
InChI formel InChI=1S/C6H10O3/c7-5-3-9-6-4(5)1-2-8-6/h4-7H,1-3H2/t4-,5-,6+/m0/s1
LEDER O[C@H]1CO[C@H]2OCC[C@@H]12
IUPAC-namn (3aS,4R,6aR)-2,3,3a,4,5,6a-hexahydrofuro[2,3-b]furan-4-ol
Molekylvikt (g/mol) 130.14
Formel vikt 130.063
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.