Läs mer
(+)-(3R,4R)-3,4-Dimethyl-4-(3-hydroxyphenyl)piperidine, TRC
Produktkod. 30372785
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30372785 250 mg
30383061 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30372785 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD479035250MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119193-19-0
Molekylformel C13H19NO
Molekylvikt (g/mol) 205.3
Synonym 3-[(3R,4R)-3,4-Dimethyl-4-piperidinyl]phenol, (3R-cis)-3-(3,4-dimethyl-4-piperidinyl)phenol, (+)-(3R,4R)-3,4-Dimethyl-4-(3-hydroxyphenyl)piperidine, (+)-(3R,4R)-Dimethyl-4-(3-hydroxyphenyl)piperidine
LEDER C[C@H]1CNCC[C@@]1(C)c2cccc(O)c2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-(3R,4R)-3,4-Dimethyl-4-(3-hydroxyphenyl)piperidine
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C13H19NO/c1-10-9-14-7-6-13(10,2)11-4-3-5-12(15)8-11/h3-5,8,10,14-15H,6-7,9H2,1-2H3/t10-,13+/m0/s1
Formel vikt 205.1467