missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(3R,4R)-3-[(6-Amino-4-pyrimidinyl)methylamino]-4-methyl-Beta-oxo-1-piperidinepropanenitrile, TRC

Produktkod. 30137676
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137676 25 mg
30134005 500 mg
30008117 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30137676 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA59395025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1640971-60-3
Molekylformel C14H20N6O
Molekylvikt (g/mol) 288.35
Synonym (3R,4R)-3-[(6-Amino-4-Pyrimidinyl)Methylamino]-4-Methyl-B-Oxo-1-Piperidinepropanenitrile
IUPAC-namn 3-[(3R,4R)-3-[(6-aminopyrimidin-4-yl)-methylamino]-4-methylpiperidin-1-yl]-3-oxopropanenitrile
LEDER C[C@@H]1CCN(C[C@@H]1N(C)c2cc(N)ncn2)C(=O)CC#N

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (3R,4R)-3-[(6-Amino-4-pyrimidinyl)methylamino]-4-methyl-beta-oxo-1-piperidinepropanenitrile
Analyt- eller komponentnamn (3R,4R)-3-[(6-Amino-4-pyrimidinyl)methylamino]-4-methyl-beta-oxo-1-piperidinepropanenitrile
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C14H20N6O/c1-10-4-6-20(14(21)3-5-15)8-11(10)19(2)13-7-12(16)17-9-18-13/h7,9-11H,3-4,6,8H2,1-2H3,(H2,16,17,18)/t10-,11+/m1/s1
Lösningstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 288.1699
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.