Läs mer
(3R,4R,5R)-3,4-Dihydroxy-5-[(methylsulfonyl)oxy]-1-cyclohexene-1-carboxylic Acid Ethyl Ester (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3R,4R,5R)-3,4-Dihydroxy-5-[(methylsulfonyl)oxy]-1-cyclohexene-1-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26O8S/c1-11-6-8-12(9-7-11)28(20,21)22-10-13-14-15(25-18(2,3)24-14)16-17(23-13)27-19(4,5)26-16/h6-9,13-17H,10H2,1-5H3/t13?,14-,15?,16?,17-/m0/s1 |
| Formel vikt | 414.135 |