Läs mer
(3R,4R)-N,4-Dimethyl-1-(phenylmethyl)-3-piperidinamine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3R,4R)-N,4-Dimethyl-1-(phenylmethyl)-3-piperidinamine Dihydrochloride |
| CAS | 1062580-52-2 |
| Molekylformel | C14H24Cl2N2 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N2.2ClH/c1-12-8-9-16(11-14(12)15-2)10-13-6-4-3-5-7-13;;/h3-7,12,14-15H,8-11H2,1-2H3;2*1H/t12-,14+;;/m1../s1 |
| LEDER | Cl.Cl.CN[C@@H]1CN(Cc2ccccc2)CC[C@H]1C |
| Molekylvikt (g/mol) | 291.26 |